Få mere at vide
Dibenzazepin (Deshydroxy LY 411575), TRC
Artikelnummer. 30383652
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30383652 1 mg
30372046 5 mg
30371655 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30383652 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4226001MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 209984-56-5
Molekylær formel C26 H23 F2 N3 O3
Molekylvægt (g/mol) 463.48
Synonym Dibenzazepine
IUPAC navn (2S)-2-[[2-(3,5-difluorophenyl)acetyl]amino]-N-[(7S)-5-methyl-6-oxo-7H-benzo[d][1]benzazepin-7-yl]propanamid
SMIL C[C@H](NC(=O)Cc1cc(F)cc(F)c1)C(=O)N[C@@H]2C(=O)N(C)c3ccccc3c4ccccc24
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibenzazepine
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C26H23F2N3O3/c1-15(29-23(32)13-16-11-17(27)14-18(28)12-16)25(33)30-24-21-9-4-3-7-19(21)20-8-5-6-10-22(20)31(2)26(24)34/h3-12,14-15,24H,13H2,1-2H3,(H,29,32)(H,30,33)/t15-,24-/m0/s1
Formel vægt 463.1707