Få mere at vide
Dibenzazepine-10,11-dione, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Dibenzazepine-10,11-dione |
| CAS | 19579-83-0 |
| Molekylær formel | C14 H9 N O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 5H-Dibenz[b,f]azepine-10,11-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9NO2/c16-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)14(13)17/h1-8,15H |
| SMIL | O=C1C(=O)c2ccccc2Nc3ccccc13 |
| IUPAC navn | 11H-benzo[b][1]benzazepine-5,6-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 223.23 |
| Formel vægt | 223.0633 |