missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-one, TRC

Artikelnummer. 30367694
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30367694 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30367694 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD41692510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-one (Doxepinone)
CAS 4504-87-4
Molekylær formel C14 H10 O2
Mængde 10 g
Synonym Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-one, Doxepin Hydrochloride Imp. A (EP), Doxepinone
InChI formel InChI=1S/C14H10O2/c15-14-11-6-2-1-5-10(11)9-16-13-8-4-3-7-12(13)14/h1-8H,9H2
SMIL O=C1c2ccccc2COc3ccccc13
IUPAC navn 6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-one
Molekylvægt (g/mol) 210.23
Formel vægt 210.0681
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.