missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-one, TRC

Artikelnummer. 30364211
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30364211 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30364211 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD416925250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-one (Doxepinone)
CAS 4504-87-4
Molekylær formel C14 H10 O2
Mængde 250 mg
Synonym Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-one, Doxepin Hydrochloride Imp. A (EP), Doxepinone
InChI formel InChI=1S/C14H10O2/c15-14-11-6-2-1-5-10(11)9-16-13-8-4-3-7-12(13)14/h1-8H,9H2
SMIL O=C1c2ccccc2COc3ccccc13
IUPAC navn 6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-one
Molekylvægt (g/mol) 210.23
Formel vægt 210.0681
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.