Få mere at vide
Dibenz[a,h]anthracen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dibenzo(a,h)anthracene |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H14/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17-14-22-18(13-21(17)19)12-10-16-6-2-4-8-20(16)22/h1-14H |
| Formel vægt | 278.1096 |
| Procent renhed | >95% |