Få mere at vide
Dibenz[a,h]acridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dibenzo[a,h]acridine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H13N/c1-3-7-17-14(5-1)11-12-20-19(17)13-16-10-9-15-6-2-4-8-18(15)21(16)22-20/h1-13H |
| Formel vægt | 279.1048 |
| Procent renhed | >95% |