Få mere at vide
Dibenz[a,h]acridine-d6 (Major), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dibenz[a,h]acridine-d6 |
| CAS | 1795031-62-7 |
| Molekylær formel | C21H7D6N |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1,2,5,6-Dibenzacridine-d6, 1,2:5,6-Dibenzacridine-d6, 7-Azadibenz[a,h]anthracene-d6, Dibenz[a,d]acridine-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H13N/c1-3-7-17-14(5-1)11-12-20-19(17)13-16-10-9-15-6-2-4-8-18(15)21(16)22-20/h1-13H/i2D,4D,6D,8D,9D,10D |
| SMIL | [2H]C1=C(C2=NC3=CC=C(C=CC=C4)C4=C3C=C2C([2H])=C5[2H])C5=C([2H])C([2H])=C1[2H] |
| Molekylvægt (g/mol) | 285.37 |