Få mere at vide
MedChemExpress DiBAC4(3)
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Produkttype | Dye Reagents |
| Mængde | 25 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : ≥ 60 mg/mL (116.14 mM) |
| Molekylvægt (g/mol) | 516.63 g/mol |
| CAS | 70363-83-6 |
Produkttitel
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?