Få mere at vide
Diazoxon, TRC
Artikelnummer. 18022550
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18022550 100 mg
18001150 250 mg
18003840 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18022550 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD416890100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 962-58-3
Molekylær formel C12 H21 N2 O4 P
Molekylvægt (g/mol) 288.28
Synonym Phosphoric acid, diethyl 6-methyl-2-(1-methylethyl)-4-pyrimidinyl ester, Phosphoric acid, diethyl 2-isopropyl-6-methyl-4-pyrimidinyl ester (6CI,7CI,8CI), 4-Pyrimidinol, 2-isopropyl-6-methyl-, diethyl phosphate (6CI), Diazinon oxon, Diazoxon, Diethyl 2-isopropyl-6-methyl-4-pyrimidinyl phosphate, O,O-Diethyl O-(2-isopropyl-6-methyl-4-pyrimidinyl) phosphate, O,O-Diethyl-O-(2-isopropyl-4-methylpyrimidyl-6) phosphate, Oxodiazinon
IUPAC navn diethyl (6-methyl-2-propan-2-ylpyrimidin-4-yl) phosphate
SMIL CCOP(=O)(OCC)Oc1cc(C)nc(n1)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diazoxon
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H21N2O4P/c1-6-16-19(15,17-7-2)18-11-8-10(5)13-12(14-11)9(3)4/h8-9H,6-7H2,1-5H3
Formel vægt 288.1239
Procent renhed >95%