Få mere at vide
Diazoxid, TRC
Artikelnummer. 30367695
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30367695 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30367695 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD417305100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diazoxide
CAS 364-98-7
Molekylær formel C8 H7 Cl N2 O2 S
Mængde 100 mg
Synonym Diazoxide, 7-chloro-3-methyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 2H-1,2,4-Benzothiadiazine, 7-chloro-3-methyl-, 1,1-dioxide, 4H-1,2,4-Benzothiadiazine, 7-chloro-3-methyl-, 1,1-dioxide (7CI), 3-Methyl-7-chloro-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 7-Chloro-3-methyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, Diazoxide, Dizoxide, Eudemine injection, Hyperstat, Hypertonalum, Mutabase, NSC 64198, NSC 76130, Proglicem, Proglycem, SRG 95213, Sch 6783
InChI formel InChI=1S/C8H7ClN2O2S/c1-5-10-7-3-2-6(9)4-8(7)14(12,13)11-5/h2-4H,1H3,(H,10,11)
SMIL CC1=Nc2ccc(Cl)cc2S(=O)(=O)N1
IUPAC navn 7-chloro-3-methyl-2H-1λ^{6},2,4-benzothiadiazin 1,1-dioxid
Molekylvægt (g/mol) 230.67
Formel vægt 229.9917