Få mere at vide
Diazoxid, LoGiCal
Artikelnummer. 30462257
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462257 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30462257 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3038.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diazoxide
CAS 364-98-7
Analyt- eller komponentnavne Diazoxide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H7 Cl N2 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Diazoxide, 7-chloro-3-methyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 2H-1,2,4-Benzothiadiazine, 7-chloro-3-methyl-, 1,1-dioxide, 4H-1,2,4-Benzothiadiazine, 7-chloro-3-methyl-, 1,1-dioxide (7CI), 3-Methyl-7-chloro-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 7-Chloro-3-methyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, Diazoxide, Dizoxide, Eudemine injection, Hyperstat, Hypertonalum, Mutabase, NSC 64198, NSC 76130, Proglicem, Proglycem, SRG 95213, Sch 6783
InChI formel InChI=1S/C8H7ClN2O2S/c1-5-10-7-3-2-6(9)4-8(7)14(12,13)11-5/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Løsningstype Fedt
SMIL CC1=Nc2ccc(Cl)cc2S(=O)(=O)N1
IUPAC navn 7-chloro-3-methyl-2H-1λ^{6},2,4-benzothiadiazin 1,1-dioxid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 230.67
Mængde 10 mg
Formel vægt 229,9917 g/mol