Få mere at vide
Diazoxide-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diazoxide-d3 |
| CAS | 1432063-51-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C8H4D3ClN2O2S |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 7-Chloro-3-methyl-d3-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-Dioxide, 3-Methyl-d3-7-chloro-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-Dioxide, 7-Chloro-3-methyl-d3-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-Dioxide, Dizoxide-d3, Hyperstat-d3, Hypertonalum-d3, Mutabase-d3, NSC 64198-d3, NSC 76130-d3, Proglicem-d3, Proglycem-d3, SRG 95213-d3, Sch 6783-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClN2O2S/c1-5-10-7-3-2-6(9)4-8(7)14(12,13)11-5/h2-4H,1H3,(H,10,11)/i1D3 |
| SMIL | O=S1(C2=CC(Cl)=CC=C2NC(C([2H])([2H])[2H])=N1)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 233.69 |
| Procent renhed | >95 |