Få mere at vide
R&D Systems™ Diazoxide
Artikelnummer. 18712534
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18712534 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18712534 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 0964/100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
A Tocris product, part of R&D Systems. Inhibits AMPA desensitization
Antihypertensive, activates ATP-dependent K+ channels (Kir6). Induces activation of PKCε, an intermediate in the opening of mitoKATP channels, results in cardioprotection against hypoxia-induced death. Blocks desensitization of AMPA receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diazoxide
CAS 364-98-7
Mængde 100 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C8H7ClN2O2S
Formel vægt 230.67
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 230.67