Få mere at vide
Diazolidinyl Urea (teknisk kvalitet), TRC
Artikelnummer. 30360924
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30360924 25 g
30351276 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30360924 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD41732325G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78491-02-8
Molekylær formel C8H14N4O7
Molekylvægt (g/mol) 278.22
Synonym N-[1,3-Bis(hydroxymethyl)-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl]-N,N'-bis(hydroxymethyl)urea, Diazolidinylurea, Germaben II-E, Germall II, N-Hydroxymethyl-N-[1,3-di(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-N'-hydroxymethylurea
IUPAC navn 1-[1,3-bis(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-1,3-bis(hydroxymethyl)urea
SMIL OCNC(=O)N(CO)C1N(CO)C(=O)N(CO)C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diazolidinyl Urea (Technical Grade)
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C8H14N4O7/c13-1-9-7(18)10(2-14)5-6(17)12(4-16)8(19)11(5)3-15/h5,13-16H,1-4H2,(H,9,18)
Formel vægt 278.0862