Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Diazolidinyl urea |
| Smeltepunkt | 227,0 °C til 228,0 °C |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 25 g |
| Merck Index | 15,3003 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: opløselig |
| Formel vægt | 278.22 |
| Procent renhed | 95% |
Safety and Handling
- Diazolidinyl urea
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.