Få mere at vide
Diazinon-d10, TRC
Artikelnummer. 30349194
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30349194 2.5 mg 2.5mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30349194 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4168822.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diazinon-d10
CAS 100155-47-3
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C12 2H10 H11 N2 O3 P S
Mængde 2.5 mg
Synonym Phosphorothioic acid, O,O-di(ethyl-d5) O-[6-methyl-2-(1-methylethyl)-4-pyrimidinyl] ester (9CI), O,O-Di(ethyl-1,1,2,2,2-d5) O-[6-methyl-2-(1-methylethyl)-4-pyrimidinyl] phosphorothioate, Diazinon-d10
InChI formel InChI=1S/C12H21N2O3PS/c1-6-15-18(19,16-7-2)17-11-8-10(5)13-12(14-11)9(3)4/h8-9H,6-7H2,1-5H3/i1D3,2D3,6D2,7D2
SMIL [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OP(=S)(Oc1cc(C)nc(n1)C(C)C)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn (6-methyl-2-propan-2-ylpyrimidin-4-yl)oxy-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy)-sulfanyliden-λ^{5}-fosfan
Molekylvægt (g/mol) 314.41
Formel vægt 314.1638
Procent renhed >95