Få mere at vide
Diazinon-d10 (diethyl-d10), CDN
Artikelnummer. 30320604
Skift visning
Mængde:
0.01 g
Artikelnummer. Mængde
30320604 0.01 g
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30320604 Leverandør CDN Leverandørnr. CDND51100.01G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Opdag 4000+ højkvalitets deutererede forbindelser, der sendes direkte fra lager for hurtighed. Vi tilbyder mange unikke API'er, herunder aktive farmaceutiske ingredienser, nitrosaminer, aminosyrer, steroider, gasser, pesticider og fedtsyrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diazinon-d10
CAS 100155-47-3
Molekylær formel C12 2H10 H11 N2 O3 P S
Mængde 0.01 g
Synonym Phosphorothioic acid, O,O-di(ethyl-1,1,2,2,2-d5) O-[6-methyl-2-(1-methylethyl)-4-pyrimidinyl] ester, Phosphorothioic acid, O,O-di(ethyl-d5) O-[6-methyl-2-(1-methylethyl)-4-pyrimidinyl] ester (9 CI), O,O-Di(ethyl-1,1,2,2,2-d5) O-[6-methyl-2-(1-methylethyl)-4-pyrimidinyl] phosphorothioate, Diazinon-d10, Diazinon D10 (diethyl D10)
InChI formel InChI=1 S/C12H21N2O3PS/c1-6-15-18(19,16-7-2)17-11-8-10(5)13-12(14-11)9(3)4/h8-9 H,6-7H2,1-5H3/i1D3,2D3,6D2,7D2
SMIL [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OP(=S)(Oc1cc(C)nc(n1)C(C)C)OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC navn (6-methyl-2-propan-2-ylpyrimidin-4-yl)oxy-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy)-sulfanyliden-λ^{5}-fosfan
Molekylvægt (g/mol) 314.41
Formel vægt 314,1638 g/mol
Procent renhed 99 atom % D, min 95% kemisk renhed