Få mere at vide
Diazinon 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310654
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30310654 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30310654 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09010334ME
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diazinon
CAS 333-41-5
Analyt- eller komponentnavne Diazinon
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H21 N2 O3 P S
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Diazinon, Dimpylate
InChI formel InChI=1S/C12H21N2O3PS/c1-6-15-18(19,16-7-2)17-11-8-10(5)13-12(14-11)9(3)4/h8-9H,6-7H2,1-5H3
SMIL CCOP(=S)(OCC)Oc1cc(C)nc(n1)C(C)C
IUPAC navn diethoxy-(6-methyl-2-propan-2-ylpyrimidin-4-yl)oxy-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 304.35
Mængde 1 ml
Formel vægt 304.101 g/mol