Få mere at vide
Diazinon 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diazinon |
| CAS | 333-41-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Diazinon |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H21 N2 O3 P S |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Diazinon, Dimpylate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H21N2O3PS/c1-6-15-18(19,16-7-2)17-11-8-10(5)13-12(14-11)9(3)4/h8-9H,6-7H2,1-5H3 |
| SMIL | CCOP(=S)(OCC)Oc1cc(C)nc(n1)C(C)C |
| Vis mere |