Få mere at vide
Diazaborine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diazaborine |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13BN2O3S/c1-11-6-8-13(9-7-11)21(19,20)17-15(18)14-5-3-2-4-12(14)10-16-17/h2-10,18H,1H3 |
| Formel vægt | 300.074 |