Få mere at vide
Diaza-18-crown-6, 98%
Artikelnummer. 10432441 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2.5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100mg
2.5g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10432441 500 mg Glasflaske 500mg
10045773 100 mg Glass bottle 100mg
10035773 2.5 g Glasflaske 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10432441 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 275825000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 23978-55-4 | C12H28N2O4 | 264.37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Chelation/komplekseringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23978-55-4
Molekylær formel C12H28N2O4
Molekylvægt (g/mol) 264.37
MDL nummer MFCD00005112
InChI nøgle NLMDJJTUQPXZFG-UHFFFAOYSA-P
Synonym kryptofix 22, cryptand 2.2, cryptand 22, diaza-18-crown-6, 1,7,10,16-tetraoxa-4,13-diazacyclooctadecane, 7,16-diaza-18-crown-6, unii-xly51t1rsz, xly51t1rsz, 1,10-diaza-4,7,13,16-tetraoxacyclooctadecane, 7,16-diaza-1,4,10,13-tetraoxcyclooctadecane
PubChem CID 72805
IUPAC navn 1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecan
SMIL C1COCCOCC[NH2+]CCOCCOCC[NH2+]1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diaza-18-crown-6
Navn note 98%
Smeltepunkt 111°C to 115°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 500 mg
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,chloroform,acetone
Formel vægt 262.34
Procent renhed 98%
Fysisk form Shiny Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diaza-18-crown-6
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.