Få mere at vide
Diaveridine, Mikromol™
Artikelnummer. 17970936
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17970936 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17970936 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3039.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Diaveridine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diaveridine
CAS 5355-16-8
Analyt- eller komponentnavne Diaveridine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H16 N4 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2,4-Pyrimidinediamine, 5-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-, yrimidine, 2,4-diamino-5-veratryl- (6CI,7CI,8CI), 2,4-Diamino-5-(3,4-dimethoxybenzyl)pyrimidine, 2,4-Diamino-5-veratrylpyrimidine, BW 49-210, Diaveridin, Diaveridine, EGIS 5645, NSC 408735
InChI formel InChI=1S/C13H16N4O2/c1-18-10-4-3-8(6-11(10)19-2)5-9-7-16-13(15)17-12(9)14/h3-4,6-7H,5H2,1-2H3,(H4,14,15,16,17)
SMIL COc1ccc(Cc2cnc(N)nc2N)cc1OC
IUPAC navn 5-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]pyrimidine-2,4-diamine
Molekylvægt (g/mol) 260.29
Mængde 250 mg
Formel vægt 260.1273 g/mol