Få mere at vide
Diaveridine, MedChemExpress
Beskrivelse
Diaveridine (EGIS-5645) is a dihydrofolate reductase (DHFR) inhibitor with a Ki of 11.5 nM for the wild type DHFR and also an antibacterial agent.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diaveridine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 5355-16-8 |
| Farve | White |
| Mængde | 250 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C13H16N4O2 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | EGIS-5645 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 32 mg/mL (122.94 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |