Få mere at vide
Diaveridine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16469885
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
16469885 250 mg
1 options
Artikelnummer. 16469885 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1902
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Diaveridine (EGIS-5645) is a dihydrofolate reductase (DHFR) inhibitor with a Ki of 11.5 nM for the wild type DHFR and also an antibacterial agent.
Diaveridine (EGIS-5645) is a dihydrofolate reductase (DHFR) inhibitor with a Ki of 11.5 nM for the wild type DHFR and also an antibacterial agent.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diaveridine
Fysisk form Solid
CAS 5355-16-8
Farve White
Mængde 250 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H16N4O2
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym EGIS-5645
Opløselighedsinformation DMSO : 32 mg/mL (122.94 mM; Need ultrasonic)
SMIL NC1=NC=C(CC2=CC=C(OC)C(OC)=C2)C(N)=N1
Molekylvægt (g/mol) 260.29
Formel vægt 260.29
Procent renhed 99.79%