Få mere at vide
Kiselgur, ikke-vasket, ∽90% SiO2, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11441051 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11441051 5 kg
11431051 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11441051 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215760694
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 61790-53-2
Molekylær formel O2Si
Molekylvægt (g/mol) 60.083
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Diatomaceous silica
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC navn dioxosilan
SMIL O=[Si]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diatomaceous Earth, Non-washed
Fysisk form Pulver
Farve Grå til hvid
Mængde 5 kg
Analyseprocentområde ∽90%
Formel vægt 60.04