Få mere at vide
Diatomaceous Earth, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15538774 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
Emballage:
Poly Pail
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15538774 1 kg Poly Pail 1kg
15527944 500 g Wide Mouth Amber Glass Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15538774 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. E40608
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 68855-54-9
Molekylær formel CNa2O3
Molekylvægt (g/mol) 105.988
InChI nøgle CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
IUPAC navn disodium;carbonate
SMIL C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diatomaceous Earth
Emballage Poly Pail
Partikelstørrelse 33 Micron
Specifik vægtfylde 1L = 2.30kg
Mængde 1 kg