Learn More
Diatomaceous earth, Flux-calcined, TRC
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Diatomaceous earth, Flux-calcined |
| CAS | 68855-54-9 |
| Molecular Formula | SiO2 |
| Quantity | 500 g |
| Synonym | Filter Agent, Diatomaceous Earth, Flux-calcined, Celatom FW-14, Celite™ 545, Particle Size 0.02-0.1 mm, Kieselguhr, soda ash flux-calcined |
| SMILES | O=[Si]=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 60.08 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?