Få mere at vide
Kiselgur, flux-calcined, TRC
Artikelnummer. 30362881
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
30362881 500 g
1 options
Artikelnummer. 30362881 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD416821500G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diatomaceous earth, Flux-calcined
CAS 68855-54-9
Molekylær formel SiO2
Mængde 500 g
Synonym Filter Agent, Diatomaceous Earth, Flux-calcined, Celatom FW-14, Celite™ 545, Particle Size 0.02-0.1 mm, Kieselguhr, soda ash flux-calcined
SMIL O=[Si]=O
Molekylvægt (g/mol) 60.08