Få mere at vide
Kiselgur, flux-calcined, TRC
Artikelnummer. 30365304
Skift visning
Mængde:
5 Kg
Artikelnummer. Mængde
30365304 5 Kg
1 options
Artikelnummer. 30365304 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4168215KG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diatomaceous earth, Flux-calcined
CAS 68855-54-9
Molekylær formel SiO2
Mængde 5 Kg
Synonym Filter Agent, Diatomaceous Earth, Flux-calcined, Celatom FW-14, Celite™ 545, Particle Size 0.02-0.1 mm, Kieselguhr, soda ash flux-calcined
SMIL O=[Si]=O
Molekylvægt (g/mol) 60.08