missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Diatoméjord, brændt, Honeywell™ Fluka™

Artikelnummer. p-7120368 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 15677810

Brand: Honeywell-Fluka D3877500G

Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Pulver, velegnet til de fleste filtreringer

  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 68855-54-9
Molekylær formel CNa2O3
Molekylvægt (g/mol) 105.988
MDL nummer MFCD00132803
InChI nøgle CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
IUPAC navn dinatrium;carbonat
SMIL C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Diatomaceous Earth, Calcined
Mængde 500 g
Emballage Poly flaske
FN nummer NONH for all modes of transport
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.