Få mere at vide
Kiselgur, kalket, Solstice
Artikelnummer. 15687810
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15687810 5 kg Poly flaske 5kg
15677810 500 g Poly flaske 500g
15667810 1 kg Poly flaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15687810 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. D38775KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5025.00 DKK
    4635.37 DKK / 5kg
    Spare 389.63 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Pulver, velegnet til de fleste filtreringer
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68855-54-9
Molekylær formel CNa2O3
Molekylvægt (g/mol) 105.988
MDL nummer MFCD00132803
InChI nøgle CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
IUPAC navn dinatrium;carbonat
SMIL C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diatomaceous Earth, Calcined
Mængde 5 kg
Emballage Poly flaske
FN nummer NONH for all modes of transport