Få mere at vide
Kiselgur syrevasket, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11451051 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11451051 100 g
1 options
Artikelnummer. 11451051 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215760780
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diatomaceous earth acid-washed
CAS 61790-53-2
Mængde 100 g
Molekylær formel O2Si
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=[Si]=O
IUPAC navn dioxosilan
Molekylvægt (g/mol) 60.083
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Formel vægt 60.08
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Product Identifier
  • Diatomaceous Earth, Acid-washed
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Diatomaceous Earth Acid Washed