Få mere at vide
Diatoméjord, syrevasket,∽ 95% SiO2 , MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11461051 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1000g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11461051 1 kg 1000g
1 options
Artikelnummer. 11461051 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215760791
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1285.00 DKK
    1222.41 DKK / 1000g
    Spare 62.59 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 61790-53-2
Molekylær formel O2Si
Molekylvægt (g/mol) 60.083
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Diatomaceous silica
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC navn dioxosilan
SMIL O=[Si]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diatomaceous Earth, Non-washed
Fysisk form Pulver
Farve Pink til Tan
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde ∽95 %
Formel vægt 60.04
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diatomaceous Earth Acid Washed
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Diatomaceous Earth Acid Washed