missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Diaquo[(1R,2R)-1,2-cyclohexanediamine]platinum Dinitrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diaquo[(1R,2R)-1,2-cyclohexanediamine]platinum Dinitrate |
| CAS | 94042-08-7 |
| Molekylær formel | C6 H18 N2 O2 Pt . 2 N O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Platinum(2+), diaqua[(1R,2R)-1,2-cyclohexanediamine-κN1,κN2]-, (SP-4-2)-, nitrate (1:2), Platinum(2+), diaqua(1,2-cyclohexanediamine-N,N')-, [SP-4-2-(1R-trans)]-, dinitrate, Platinum(2+), diaqua[(1R,2R)-1,2-cyclohexanediamine-κN,κN']-, (SP-4-2)-, dinitrate (9CI), 1,2-Cyclohexanediamine, platinum complex, (1R-trans)-, Diaqua(1R,2R-cyclohexanediammine)platinum(II) dinitrate, Diaquo[trans-(-)-1,2-cyclohexanediamine]platinum(II) dinitrate, Platinum(2+), diaqua(1,2-cyclohexanediamine-κN,κN')-, [SP-4-2-(1R-trans)]-, dinitrate, (R,R)-Diaquodiaminocyclohexaneplatinum Dinitrate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N2.2NO3.2H2O.Pt/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;2*2-1(3)4;;;/h5-6H,1-4,7-8H2;;;2*1H2;/q;2*-1;;;+2/t5-,6-;;;;;/m1...../s1 |
| SMIL | [O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-].C1CC[C@@H]2[C@@H](C1)[NH2][Pt+2]([NH2]2)([OH2])[OH2] |
| Molekylvægt (g/mol) | 469.31 |
| Formel vægt | 469.0772 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?