missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Diaquo[(1R,2R)-1,2-cyclohexanediamine]platinum Dinitrate, TRC

Artikelnummer. 30356668
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30356668 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30356668 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD41676010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Diaquo[(1R,2R)-1,2-cyclohexanediamine]platinum Dinitrate
CAS 94042-08-7
Molekylær formel C6 H18 N2 O2 Pt . 2 N O3
Mængde 10 mg
Synonym Platinum(2+), diaqua[(1R,2R)-1,2-cyclohexanediamine-κN1,κN2]-, (SP-4-2)-, nitrate (1:2), Platinum(2+), diaqua(1,2-cyclohexanediamine-N,N')-, [SP-4-2-(1R-trans)]-, dinitrate, Platinum(2+), diaqua[(1R,2R)-1,2-cyclohexanediamine-κN,κN']-, (SP-4-2)-, dinitrate (9CI), 1,2-Cyclohexanediamine, platinum complex, (1R-trans)-, Diaqua(1R,2R-cyclohexanediammine)platinum(II) dinitrate, Diaquo[trans-(-)-1,2-cyclohexanediamine]platinum(II) dinitrate, Platinum(2+), diaqua(1,2-cyclohexanediamine-κN,κN')-, [SP-4-2-(1R-trans)]-, dinitrate, (R,R)-Diaquodiaminocyclohexaneplatinum Dinitrate
InChI formel InChI=1S/C6H14N2.2NO3.2H2O.Pt/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;2*2-1(3)4;;;/h5-6H,1-4,7-8H2;;;2*1H2;/q;2*-1;;;+2/t5-,6-;;;;;/m1...../s1
SMIL [O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-].C1CC[C@@H]2[C@@H](C1)[NH2][Pt+2]([NH2]2)([OH2])[OH2]
Molekylvægt (g/mol) 469.31
Formel vægt 469.0772
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.