missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Diaquo[(1R,2R)-1,2-cyclohexanediamine]platinum Dimer Dinitrate, TRC

Artikelnummer. 17994985
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17994985 10 mg
17931275 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17994985 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD41676510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 82398-34-3
Molekylær formel C12H30N6O8Pt2
Molekylvægt (g/mol) 776.56
Synonym (SP-4-2)-Di-oxobis[(1R,2R)-1,2-cyclohexanediamine-κN,κN']diplatinum(2+) Dinitrate, (SP-4-2)-Di-oxobis[(1R-trans)-1,2-cyclohexanediamine-N,N']diplatinum(2+) Dinitrate;
SMIL [H][O-]1[Pt+2]2([O-]([H])[Pt+2]31[NH2][C@@H]4CCCC[C@H]4[NH2]3)[NH2][C@@H]5CCCC[C@H]5[NH2]2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Diaquo[(1R,2R)-1,2-cyclohexanediamine]platinum Dimer Dinitrate
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/2C6H14N2.2H2O.2Pt/c2*7-5-3-1-2-4-6(5)8;;;;/h2*5-6H,1-4,7-8H2;2*1H2;;/q;;;;2*+4/p-2/t2*5-,6-;;;;/m11..../s1
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.