Få mere at vide
VACUUBRAND™ Membranventil
Artikelnummer. 10273031 Shop alle Vacuubrand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
6 mm
16 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
10273031 6 mm Hver
10120941 16 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10273031 Leverandør VACUUBRAND™ Leverandørnr. 20664010
På lager
Håndbetjente membranventiler til RE 2.5/RZ 2.5/RE 6/RZ 6
VM-seriens ventiler er håndbetjente membranventiler. De bruges f.eks. som afspærringsventiler, luftindtagsventiler eller manuelle reguleringsventiler. Ved rotation af hjulet flyttes og presses en fleksibel PTfE-membran mod det rustfri stålsæde eller fjernes fra det, hvorved ventilen henholdsvis lukkes og åbnes. De gaskontaktende dele er lavet af rustfrit stål og PTfE, der giver en god modstandsdygtighed over for ætsende gasser og dampe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 6 mm
Til brug med RE 2.5/RZ 2.5/RE 6/RZ 6
Mængde 1 stk.
Type Membranventil