Få mere at vide
Thermo Scientific™ Diaphragm Pump HMD 8
Artikelnummer. 12798696 Shop alle Thermo Scientific produkter
Flowhastighed:
9.6 m3/h
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12798696
Brand: Thermo Scientific™ 50040078
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Three Step Diaphragm Pump. Standard Pump for Drying (Water/ Non-Caustic Vapours). Supplied Complete with All Necessary Tubing and Fittings to Connect to the Vacuum Oven.
  • Condensate trap and drain cock
  • 100 % oil free, requires little maintenance
  • Powerful
  • Short pump-down times
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Vakuum 3.37 kW
Certificeringer/compliance CE certificeret
Dimensioner (L x B x H) 610 x 240 x 300 mm
Model- HMD 8
Vægt (metrisk) 26 kg
Flowhastighed 9.6 m3/h
Pumpetype Vakuumpumpe
Bedømmelse af kabinet IP20
Applikationer For Drying (Water/ Non-Caustic Vapours)
Maksimalt tryk <10 Mbar final pressure with gas ballast
Til brug med (udstyr) Vacutherm 6000 Oven
Spænding 230 V