Få mere at vide
Dianthramine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dianthramine |
| CAS | 136945-65-8 |
| Molekylær formel | C14 H11 N O6 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11NO6/c16-7-1-3-9(13(18)19)11(5-7)15-12-6-8(17)2-4-10(12)14(20)21/h1-6,15-17H,(H,18,19)(H,20,21) |
| SMIL | OC(=O)c1ccc(O)cc1Nc2cc(O)ccc2C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(2-carboxy-5-hydroxyanilino)-4-hydroxybenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 289.24 |
| Formel vægt | 289.059 |