missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dianion HP-20 Resin, TRC

Artikelnummer. 30354995
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30354995 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30354995 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD41651450G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dianion HP-20 Resin
CAS 9052-95-3
Molekylær formel [CH2CH(C6H5)]x[CH2CH[C6H4(CHCH2)]]y
Mængde 50 g
Synonym Divinylbenzene-ethylstyrene-styrene Copolymer, Divinylbenzene-ethylstyrene-styrene Polymer, Divinylbenzene-ethylvinylbenzene-styrene Copolymer, Divinylbenzene-ethylvinylbenzene-styrene Polymer, Ethylvinylbenzene-divinylbenzene-styrene Copolymer, Ethylvinylbenzene-styrene-divinylbenzene Copolymer, JSR-SX 8704, JSR-SX 8742, Porapak P, SSX 303ABE, SX 8704, Styrene-divinylbenzene-ethylvinylbenzene Copolymer, Synachrom E
InChI formel InChI=1S/C18H22.C5H12/c1-3-16(18-12-8-5-9-13-18)14-15(2)17-10-6-4-7-11-17;1-4-5(2)3/h4-13,15-16H,3,14H2,1-2H3;5H,4H2,1-3H3
SMIL CCC(C)C.CCC(CC(C)c1ccccc1)c2ccccc2
Molekylvægt (g/mol) 310.5
Formel vægt 366.2348
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.