missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dianhydrodaunomycinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dianhydrodaunomycinone |
| CAS | 32434-04-1 |
| Molekylær formel | C21 H14 O6 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 8-Acetyl-6,11-dihydroxy-1-methoxy-5,12-naphthacenedione, Bisanhydrodaunomycinone |
| InChI formel | InChI=1S/C21H14O6/c1-9(22)10-6-7-11-13(8-10)20(25)16-17(18(11)23)21(26)15-12(19(16)24)4-3-5-14(15)27-2/h3-8,23,25H,1-2H3 |
| SMIL | COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4cc(ccc4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)C |
| IUPAC navn | 8-acetyl-6,11-dihydroxy-1-methoxytetracene-5,12-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 362.332 |
| Formel vægt | 362.079 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?