missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dianhydro Idarubicinaglycone, TRC

Artikelnummer. 30355864
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30355864 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30355864 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD3030451MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dianhydro Idarubicinaglycone
CAS 84499-12-7
Molekylær formel C20 H12 O5
Mængde 1 mg
Synonym 8-Acetyl-6,11-Dihydroxytetracene-5,12-dione, Dianhydro Idarubicinaglycone
InChI formel InChI=1S/C20H12O5/c1-9(21)10-6-7-13-14(8-10)20(25)16-15(19(13)24)17(22)11-4-2-3-5-12(11)18(16)23/h2-8,24-25H,1H3
SMIL CC(=O)c1ccc2c(O)c3C(=O)c4ccccc4C(=O)c3c(O)c2c1
IUPAC navn 8-acetyl-6,11-dihydroxytetracene-5,12-dione
Molekylvægt (g/mol) 332.306
Formel vægt 332.068
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.