Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Diamantformede vejebåde
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12347499 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 12347499
Brand: Heathrow Scientific™ HS1424B
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bøjer let for præcis hældning. Diamantformede vejebåde har glatte overflader for at give minimalt tab af prøveprodukt.
  • Bred, flad bund for at modstå væltning.
  • Biologisk inert og modstandsdygtig over for fortyndede og svage syrer, vandige opløsninger, alkoholer og baser.
  • Temperaturområde -10 til 70 °C (14 til 158 °F).
  • Kan bruges med mikrobølge fugtanalysatorer.
  • FDA/food-grade kompatibel.
  • Pakke med 500.
  • Engangs.
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Materiale Polystyren
Form Diamant
Sterilitet Ikke steril
Type Vejende båd
Til brug med (applikation) Prøvevejning
Dimensioner (L x B x H) 78 x 56 x 14 mm
Længde (engelsk) 3,1 tommer.
Længde (metrisk) 78 mm
Bredde (metrisk) 56 mm
Højde (metrisk) 14 mm