Få mere at vide
Checkers Diamondback™ Kun tunnel
Artikelnummer. 17792498
Skift visning
Farve:
Gul
Artikelnummer. Farve
17792498 Gul
1 options
Artikelnummer. 17792498 Leverandør Checkers Leverandørnr. PDBS0001YL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3270.75 DKK
    2831.89 DKK / Pakke med 1
    Spare 438.86 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Diamondback 4,5 tommer slangebrosystem giver beskyttelse af værdifulde kabel- og slangeledninger, samtidig med at det sikrer en sikrere passagemetode for køretøjer. De kan beskytte slanger og kabler op til 4,5 tommer.
  • Checkers Diamondback 45'' slangebrosystem giver beskyttelse til værdifulde kabel- og slangeledninger, samtidig med at det sikrer en sikrere passagemetode for køretøjer
  • De erstatter træ- og metalfremstillede ramper og kan bruges til at beskytte linjer op til 45 tommer i diameter
  • Højdensitet, all-weather polyurethan konstruktion beskytter mod skader ved fysisk tryk og reducerer kabel og slange vedligeholdelse og udskiftningsomkostninger
  • Det lette, modulære design af sammenlåsende sektioner giver fleksibilitet i flere længder
  • Checkers slangebrosystemer er kun beregnet til midlertidige installationer
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 41 x 25 x 14 cm
Farve Gul
Materiale Stål
Type Tunnel