Få mere at vide
Checkers Diamondback™ Rampe
Artikelnummer. 17702508
Skift visning
Farve:
Gul
Artikelnummer. Farve
17702508 Gul
1 options
Artikelnummer. 17702508 Leverandør Checkers Leverandørnr. PDBS0002YL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2882.25 DKK
    2494.25 DKK / Pakke med 1
    Spare 388.00 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Diamondback 4,5 tommer slangebrosystem giver beskyttelse af værdifulde kabel- og slangeledninger, samtidig med at det sikrer en sikrere passagemetode for køretøjer. De kan beskytte slanger og kabler op til 4,5 tommer.
  • Checkers Diamondback 45'' slangebrosystem giver beskyttelse til værdifulde kabel- og slangeledninger, samtidig med at det sikrer en sikrere passagemetode for køretøjer
  • De erstatter træ- og metalfremstillede ramper og kan bruges til at beskytte linjer op til 45 tommer i diameter
  • Højdensitet, all-weather polyurethan konstruktion beskytter mod skader ved fysisk tryk og reducerer kabel og slange vedligeholdelse og udskiftningsomkostninger
  • Det lette, modulære design af sammenlåsende sektioner giver fleksibilitet i flere længder
  • Checkers slangebrosystemer er kun beregnet til midlertidige installationer
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 41 x 26 x 14 cm
Farve Gul
Materiale Polyethylen
Type Ramp