Få mere at vide
Globe Scientific Diamond™ Hvidt glas Plain Microscope Præparater
Shop alle Globe Scientific produkterBeskrivelse
- Fås med 90° eller klippede hjørner
- Fremstillet af optisk hvidt glas af fineste kvalitet
- Pakket i hvide plastikkasser af høj kvalitet
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 75 mm |
| Bredde (metrisk) | 25 mm |
| nr. pr. sag | 1440 |
| nr. pr. pakke | 72 |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Kanter | Affaset |
| Materiale | Glas |
| Forrenset | Ja |
| Tykkelse (metrisk) | 1 mm |
| Farve | Hvid |
| Vis mere |