Få mere at vide
Fisherbrand™ Diamantvejebåde
Artikelnummer. p-7114438 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Hvid
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 15768187
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sørg for nøjagtige hældninger med minimalt prøvetab. Fisherbrand™ Diamond Weighing Boats er fleksible polystyrenbåde med glatte overflader.
  • Diamantformede både, der bøjer for nøjagtig hældning.
  • Bred, flad bund for at modstå væltning
  • 2 farver
  • Biologisk inert og modstandsdygtig over for fortyndede og svage syrer, vandige opløsninger, alkoholer og baser.
  • Temperaturområde -10 til 70 °C (14 til 158 °F)
  • Kan bruges med mikrobølge fugtanalysatorer
  • Alle er FDA/food-grade-kompatible
  • Pakke med 500
  • Engangs
Tekniske data
Bund form Flat
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Materiale Polystyren
Form Diamant
Sterilitet Non-sterile
Type Vejende båd
Til brug med (udstyr) Mikrobølge fugtanalysator
Længde (metrisk) 71 mm
Bredde (metrisk) 46 mm
Højde (metrisk) 14 mm