Få mere at vide
Fisherbrand™ Diamantvejebåde
Artikelnummer. 15768187 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15768187 Hvid Pakke med 500
15738197 Sort Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15768187
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sørg for nøjagtige hældninger med minimalt prøvetab. Fisherbrand™ Diamond Weighing Boats er fleksible polystyrenbåde med glatte overflader.
  • Diamantformede både, der bøjer for nøjagtig hældning.
  • Bred, flad bund for at modstå væltning
  • 2 farver
  • Biologisk inert og modstandsdygtig over for fortyndede og svage syrer, vandige opløsninger, alkoholer og baser.
  • Temperaturområde -10 til 70 °C (14 til 158 °F)
  • Kan bruges med mikrobølge fugtanalysatorer
  • Alle er FDA/food-grade-kompatible
  • Pakke med 500
  • Engangs
Tekniske data
Bund form Flad
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Materiale Polystyren
Form Diamant
Sterilitet Ikke-steril
Type Vejbåd
Til brug med (udstyr) Mikrobølge fugtanalysator
Længde (metrisk) 71 mm
Bredde (metrisk) 46 mm
Højde (metrisk) 14 mm