Få mere at vide
Fisherbrand™ Diamantvejebåde
Artikelnummer. 15738197 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve unitSize
15738197 Sort Pakke med 500
15768187 Hvid Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15738197
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00 DKK
    135.17 DKK / Pakke med 500
    Spare 1.83 DKK
    1% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sørg for nøjagtige hældninger med minimalt prøvetab. Fisherbrand™ Diamond Weighing Boats er fleksible polystyrenbåde med glatte overflader.
  • Diamantformede både, der bøjer for nøjagtig hældning.
  • Bred, flad bund for at modstå væltning
  • 2 farver
  • Biologisk inert og modstandsdygtig over for fortyndede og svage syrer, vandige opløsninger, alkoholer og baser.
  • Temperaturområde -10 til 70 °C (14 til 158 °F)
  • Kan bruges med mikrobølge fugtanalysatorer
  • Alle er FDA/food-grade-kompatible
  • Pakke med 500
  • Engangs
Especificaciones
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Farve Sort
Engangs Engangsbrug
Materiale Polystyren
Form Diamant
Sterilitet Ikke-steril
Type Vejbåd
Til brug med (udstyr) Mikrobølge fugtanalysator
Længde (metrisk) 71 mm
Bredde (metrisk) 46 mm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.