Få mere at vide
Gilson™ DIAMOND™ Steril-Pack™ Sterile pipettespidser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8001963 Shop alle Gilson produkter
Volumen (metrisk):
100 til 1.000μ l
2 til 200 μl
Pakningsstørrelse:
Pakke med 400
Artikelnummer. 10307712
Brand: Gilson™ F161330
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Sporbar fra formen til laboratoriet med batchnummer på hver pakke og stativ. Diamond™ Steril-Pack™ Sterile pipettespidser kan købes steriliserede eller til autoklavering.
  • Tips comply with the CE IVD directive
  • Color coded packaging for volume recognition at a glance
  • Sterilized tips are free of detectable DNA, RNA, DNase, RNase, ATP, pyrogens and trace metals
  • Pre-sterilized tips are wrapped in medical device quality plastic
  • Gamma irradiated
  • Non-sterile tips can be autoclaved at 121°C for 20 minutes at 1 bar (moist heat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Pipette tip
Volumen (metrisk) 2 til 200 μl
Sterilitet Sterile
Autoklaverbar Autoclavable
Model- D200
Præcision 0.006 to 0.008μL
Nøjagtighed -0.075 to -0.05μL
Længde (engelsk) 2 in.
Længde (metrisk) 5.1 cm
Certificeringer/compliance CE, IVD
Rene krav DNA, RNA, DNase, RNase, ATP, Pyrogen-free and trace Metals free
Til brug med (applikation) Liquid handling, medical, pharmaceutical and food industries, in various fields and applications such as PCR, molecular biology or cell technology
Tip stil Universal
Emballage Box
Mængde 400 Pk.
Produkttype Pipet Tips
Til brug med (udstyr) Gilson Pipetman F20L, Gilson Pipetman F25L, Gilson Pipetman F50L, Gilson Pipetman F100L, Gilson Pipetman F200L, Gilson Pipetman P200L, Gilson Pipetman P20M, Gilson Pipetman P200M, Gilson Pipetman
Uddannet Yes
Produktlinje Diamond Sterlipack
Materiale Polypropylene