Beskrivelse
- Tips overholder CE IVD-direktivet
- Farvekodet emballage til volumengenkendelse ved et hurtigt blik
- Steriliserede spidser er fri for detekterbart DNA, RNA, DNase, RNase, ATP pyrogener og sporstoffer
- Forudsteriliserede spidser er pakket ind i plastik af medicinsk udstyrskvalitet
- Gamma bestrålet
- Ikke-sterile spidser kan autoklaveres ved 121 °C i 20 minutter ved 1 bar (fugtig varme).
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Pipetspids |
| Volumen (metrisk) | 2 til 200 μl |
| Sterilitet | Steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Model- | D200 |
| Præcision | 0,006 til 0,008 μl |
| Nøjagtighed | -0,075 til -0,05 μl |
| Længde (engelsk) | 2 tommer |
| Længde (metrisk) | 5.1 cm |
| Certificeringer/compliance | CE, IVD |
| Vis mere |