Få mere at vide
Notrax Diamant Stat™ Statisk dissipativ anti-træthedsmåtte
Artikelnummer. 17792278
Skift visning
Dimensioner (L x B):
91 x 60 cm
150 x 91 cm
200 x 91 cm
300 x 91 cm
2286 x 91 cm
2286 x 122 cm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17792278 150 x 91 cm
17782278 91 x 60 cm
17712288 200 x 91 cm
17702288 300 x 91 cm
17762278 2286 x 91 cm
17772278 2286 x 122 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17792278 Leverandør Notrax Leverandørnr. 826S0035BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3580.50 DKK
    3100.88 DKK / Pakke med 1
    Spare 479.62 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Ergonomisk fordel afledt af en 14 mm tyk arbejdsplatform af en statisk dissipativ kombination af hård topoverflade lamineret på en behagelig svampebase for maksimal holdbarhed kombineret med træthedsaflastning.
  • Ergonomisk fordel afledt af en 14 mm tyk arbejdsplatform med en statisk dissipativ kombination af hård topoverflade lamineret på en komfortabel svampebase for maksimal holdbarhed kombineret med træthedsaflastning
  • Udstyret med 10 mm hunstik fastgjort til måtten og jordledning
  • Diamantdækpladens overflade giver trækkraft og tillader lette drejninger
  • Udvalgt med RedStop™ skridsikker bagside for at forhindre måtter i at flytte sig
  • UniFusion™ teknologi udviklet til at modstå i de hårdeste arbejdsmiljøer
  • Statisk dissipative anti-træthedsmåtter beskytter mod statiske stød, mens de giver komfort for stående arbejdere afledt af en tyk arbejdsplatform med vinyl svampebund for træthedsaflastning
  • Affasede kanter på alle fire sider for at minimere risikoen for at snuble
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 150 x 91 cm
Farve Sort
Længde (engelsk) 59 tommer.
Længde (metrisk) 150 cm
Materiale Ledende PVC
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 91 cm